Läs mer
Buerkle™ DispoTube engångsprovtagare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15531751 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet unitSize
15531751 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15541751 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
15551751 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
15561751 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15531751 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53936620
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med ett ergonomiskt handtag för enkel provtagning under svåra förhållanden. De Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler är avsedd för att ta prover på vätskor och kan enkelt användas med handskar.
  • Ergonomiskt handtag för enkelt grepp, även med handskar
  • Alla lager och målpunktprover möjliga
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 500 mm