Läs mer
Buerkle™ DispoTube engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 15551751 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
15551751 200 ml 1000 mm Icke-steril Paket med 20
15531751 100 ml 500 mm Icke-steril Paket med 20
15541751 100 ml 500 mm Sterila Paket med 20
15561751 200 ml 1000 mm Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15551751 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53936630
I lager
Designad med ett ergonomiskt handtag för enkel provtagning under svåra förhållanden. De Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler är avsedd för att ta prover på vätskor och kan enkelt användas med handskar.
  • Ergonomiskt handtag för enkelt grepp, även med handskar
  • Alla lager och målpunktprover möjliga
  • Renrum tillverkat
  • Sterila sorter steriliseras av gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 1000 mm