Läs mer
Hirschmann™ Disponibel kapillärrör
Produktkod. 10778041
Change view
Kapacitet (metrisk):
105μ L
130μ L
165μ L
200μ L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10778041 165μ L
10737851 105μ L
10517451 130μ L
10243481 200μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10778041 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9221212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 SEK
    1793.07 SEK / Paket med 1000
    Save 236.93 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Natrium-hepariniserade engångsblodgasanalyskapillärpipetter.
  • 225 iu Natrium
  • t.ex. för blodgasanalys
  • CE enl. IVD 98/79EC
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Kapacitet (metrisk) 165μ L
Diameter (metrisk) Inre 1.35 mm
Kvantitet 4 x 250/Pk.
För användning med (applikation) Blodgasanalys
Längd (metrisk) 125 mm
Certifikat och efterlevnad CE enl. IVD 98/79 EG
Beskrivning Natrium-hepariniserad (225 iu Natrium)