Läs mer
Hirschmann™ Disponibel kapillärrör
Produktkod. p-7162697
Kapacitet (metrisk):
105μ L
130μ L
165μ L
200μ L
Produktkod. 10737851
Brand: Hirschmann™ 9221280
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt för att arbeta med små prover i laboratoriet. Natrium-hepariniserade engångsblodgasanalyskapillärpipetter.
  • 225 iu Natrium
  • t.ex. för blodgasanalys
  • CE enl. IVD 98/79EC
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Kapacitet (metrisk) 105μ L
Diameter (metrisk) Inre 1.35 mm
För användning med (applikation) Blodgasanalys
Längd (metrisk) 80 mm
Certifikat och efterlevnad CE enl. IVD 98/79 EG
Beskrivning Natrium-hepariniserad (225 iu Natrium)