Läs mer
Scientific Industries SI™ Disruptor Beads, 0,1 mm, 375 g
Produktkod. 11920517 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11920517 0,1 mm Varje
1 options
Produktkod. 11920517 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041302
I lager
Blyfria soda lime glas sfäriska pärlor idealiska för cellstörningar applikationer.
  • Sfäriska blyfria soda-lime glaspärlor finns tillgängliga för användning med Disruptor Genie eller™ TurboMix™ fäste (används med valfri Vortex-Genie 2 ™ Mixer) för optimal avbrytning av celler.
  • Storlek för användning med bakterier- 0,1 mm diameter pärlor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 375 g
Produkttyp Glaspärlor
Material Soda Lime Glas
Diameter (metrisk) 0,1 mm
Färg Grå
Beskrivning 0,1 mm blyfria soda lime glas sfäriska pärlor idealiska för cellavbrottstillämpningar
För användning med (utrustning) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Inkluderar 375 g 0,1 mm blyfri soda lime glaspärlor
Förpackningstyp Plastflaska med lock