Läs mer
Scientific Industries SI™ Disruptor Beads, 0,5 mm, 375 g
Produktkod. 10216982 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10216982 0,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10216982 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041301
I lager
Blyfria soda lime glas sfäriska pärlor idealiska för cell-, jäst-, växtavbrottstillämpningar.
  • Sfäriska blyfria soda-lime glaspärlor finns tillgängliga för användning med Disruptor Genie eller™ TurboMix™ fäste (används med valfri Vortex-Genie 2 ™ Mixer) för optimal avbrytning av celler.
  • 0,5 mm diameter pärlor för användning med jäst/svampar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 375 g
Produkttyp Glaspärlor
Material Soda Lime Glas
Diameter (metrisk) 0,5 mm
Färg Grå
Beskrivning 0,5 mm blyfria soda lime glas sfäriska pärlor idealiska för cell-, jäst-, växtavbrottstillämpningar
För användning med (utrustning) Disruptor Genie, Digital Disruptor Genie, Bead Genie
Inkluderar 375 g 0,5 mm blyfri soda lime glaspärlor
Förpackningstyp Plastflaska med lock