Läs mer
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog cellstörare
Produktkod. 15547345 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-D258
SI-D278
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Modell Förpackningsstorlek
15547345 EU-kontakt SI-D258 Varje
15567345 CH-kontakt SI-D278 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15547345 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8382.40 SEK
    7612.38 SEK / Paket med 1
    Save 770.02 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ökar störningseffektiviteten hos disruptionskulor med unik, patenterad mikrorörshållaredesign. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor ger kraftig mekanisk cellstörning.
  • Snabb handsfree-avbrott av upp till 12 mikrorör (1,5 ml eller 2,0 ml)
  • Levereras med NY Universal mikrorörshållare
  • Ställ in timern så att den går i upp till 15 minuter eller kontinuerligt
  • Lämplig för användning i kylrum eller inkubatorer
  • Billigare än ultraljudsenheter eller homogenisatorer
Applikationer inkluderar:
  • Avbrott i bakteriekulturer för nukleinsyraisolering och nedströms bearbetning
  • Malning av växtvävnad för DNA-extraktioner
  • Framställning av cellysat från jäst eller svamp
  • Snabb återsuspension av pellets
  • Upplösning av kemiska ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 2850 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller Mikrorör
Rörkapacitet 1.5/2 mL
Pluggtyp EU-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 4.3 kg
Modell SI-D258
Inkluderar Universal hållare för mikrorör
Antal positioner 12