Läs mer
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog cellstörare
Pluggtyp:
CH-kontakt
EU-kontakt
Modell:
SI-D258
SI-D278
Unit Size:
Varje
Description
- Snabb handsfree-avbrott av upp till 12 mikrorör (1,5 ml eller 2,0 ml)
- Levereras med NY Universal mikrorörshållare
- Ställ in timern så att den går i upp till 15 minuter eller kontinuerligt
- Lämplig för användning i kylrum eller inkubatorer
- Billigare än ultraljudsenheter eller homogenisatorer
- Avbrott i bakteriekulturer för nukleinsyraisolering och nedströms bearbetning
- Malning av växtvävnad för DNA-extraktioner
- Framställning av cellysat från jäst eller svamp
- Snabb återsuspension av pellets
- Upplösning av kemiska ämnen
Specifications
Specifications
| Hastighetsintervall | 2850 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Håller | Mikrorör |
| Rörkapacitet | 1.5/2 mL |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (metriskt) | 165 mm |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Bredd (metrisk) | 122 mm |
| Show More |