Läs mer
Fisherbrand™ Dissekera sax
Beskrivning
- Dissektionssax i rostfritt stål
- Stängda skaft, fin spets
- Följ de väsentliga kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC
- Full spårbarhet bibehålls under hela tillverkningsprocessen.
- Tillverkad av endast högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med specifikationerna för ISO 7153-1
- 10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Bladstil | Böjd |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Dissekera sax |