Läs mer
Fisherbrand™ Dissekera sax
Produktkod. 15207266 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15207266 105 mm Varje
1 options
Produktkod. 15207266
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa saxar för en mängd olika applikationer. S Murray™ Dissektionssaxar är lämpliga för användning på teater, avdelning, veterinär, tandvård och fotvård.
  • Rak dissektionssax i rostfritt stål
  • Stängda skaft, fin spets
  • Följ de väsentliga kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC
  • Full spårbarhet bibehålls under hela tillverkningsprocessen.
  • Tillverkad av endast högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med specifikationerna för ISO 7153-1
  • 10 års garanti
Specifikationer
Produkttyp Dissekera sax
Bladstil Rak
Längd (metrisk) 105 mm
Material Rostfritt stål