Läs mer
Heinz Herenz Dissektionsnålar med plasthandtag
Produktkod. 30158350
Change view
Längd (metrisk):
14 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
30158350 14 cm
1 options
Produktkod. 30158350 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1110301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.28 SEK
    40.85 SEK / Paket med 10
    Save 15.43 SEK
    27% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dissektionsnålar med plasthandtag spetsiga, 14 cm
  • Dissektionsnålar med plasthandtag
  • Spetsigt
  • 14 cm
Specifikationer
Produkttyp Dissektionsnålar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Latexfri Nej
Längd (metrisk) 14 cm