Läs mer
Brady™ Lösbara pappersetiketter för J2000-skrivare
Beskrivning
- Att utsätta etiketten för varmt vatten kommer att lösa upp den helt inom 30 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på och utan att lämna några rester
- Det minskar det arbete som krävs för att ta bort etiketter
- Minskar underhåll av filter och avlopp
- Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad olika branscher
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl, Avtagbar |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Främre |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Visa mer |