Läs mer
Brady™ Lösbara pappersetiketter för J2000-skrivare
Produktkod. 17150471
Change view
Bredd (metrisk):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) unitSize
17150471 50,80 mm -
17160471 76,20 mm -
17140471 101,60 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17150471 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 151243
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den vattenlösliga pappersetiketten är självhäftande och extremt lätt att applicera.
  • Att utsätta etiketten för varmt vatten kommer att lösa upp den helt inom 30 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på och utan att lämna några rester
  • Det minskar det arbete som krävs för att ta bort etiketter
  • Minskar underhåll av filter och avlopp
  • Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad olika branscher
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Avtagbar
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Asset tracking, General identification, Laboratory labelling, Warehouse marking
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 1500 Labels/Bag
Kvantitet 1500 Etiketter/Rull
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +172 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +78 °C
Tjocklek (engelska) 0,0030 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (LxB) 25.40 x 50.8 mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,80 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 2 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50.8 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Vikt (metrisk) 337 g
Alternativt artikelnummer J20-17-403