Läs mer
Brady™ Lösbara pappersetiketter med band för Brady™ Etiketttillverkare
Produktkod. 17811495 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
BMP41 Etikettskrivare, BMP51 Etikettskrivare, BMP53 Etikettskrivare
BMP51 Etikettskrivare, BMP53 Etikettskrivare
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Längd (metrisk):
6,4 m
7,62 m
Bredd (metrisk):
19,05 mm
38,1 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17811495 Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare 6,4 m 19,05 mm
17801495 BMP51 Etikettskrivare, BMP53 Etikettskrivare 7,62 m 38,1 mm
17891485 BMP41 Etikettskrivare, BMP51 Etikettskrivare, BMP53 Etikettskrivare 7,62 m 19,05 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17811495 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 149608
Beräknad leverans: 17-11-2026
Vattenlösliga pappersetiketter är självhäftande och enkla att applicera. Att exponera etiketten för varmt vatten löser den helt upp inom 3 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på och utan att lämna några rester.
  • Minskar arbete som krävs för att ta bort etiketter
  • Minskar underhåll av filter och avlopp
  • Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad branscher
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart på vitt
För användning med (utrustning) Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Material papper
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 21 ft.
Bredd (engelska) 0,75 tum
Längd (metrisk) 6,4 m
Bredd (metrisk) 19,05 mm
Tjocklek (engelska) 0,003 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0762 mm
Mått (L x B) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Typ av lim Akryl, avtagbar
Avsluta Matte
Formatera Märka
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
För användning med (applikation) Spårning av tillgångar, allmän identifiering, laboratoriemärkning
Kvantitet 1 band
Alternativt artikelnummer M21-750-403