Läs mer
Brady™ Lösbara pappersetiketter med band för Brady™ Etiketttillverkare
För användning med (utrustning):
BMP41 etikettskrivare, BMP51 etikettskrivare, BMP53 etikettskrivare, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
BMP51 etikettskrivare, BMP53 etikettskrivare, BMP53 Label Printer
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
Längd (metrisk):
6,4 m
7,62 m
Bredd (metrisk):
19,05 mm
38,1 mm
Descripción
- Reduces labor required to remove labels
- Reduces maintenance to filters and drains
- Enables easy reidentification of reusable items in a range of industries
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Färg | Black on White |
| För användning med (utrustning) | BMP51 etikettskrivare, BMP53 etikettskrivare, BMP53 Label Printer |
| Material | Paper |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Längd (engelska) | 25 ft. |
| Bredd (engelska) | 1.5 in. |
| Längd (metrisk) | 7,62 m |
| Bredd (metrisk) | 38,1 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0.003 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido