Beskrivning
Den vattenlösliga pappersetiketten är självhäftande och extremt lätt att applicera. Om etiketten utsätts för varmt vatten kommer den att lösas upp helt inom 30 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på.
- Lämnar inga rester
- Minskar arbete som krävs för att ta bort etiketter
- Minskar underhåll av filter och avlopp
- Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad branscher
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863 |
| Typ av lim | Akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | Papper (B-403) |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |