Läs mer
Brady™ Lösbara pappersetiketter för termotransferskrivare
Produktkod. 17281654
Change view
Höjd (metrisk):
19 mm
22,9 mm
25,4 mm
50,8 mm
Etiketter per rad:
1
2
Vertikal upprepning (metrisk):
22,2 mm
25,4 mm
28,6 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
22,9 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Etiketter per rad Vertikal upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
17281654 19 mm 1 22,2 mm 38,1 mm -
15994360 22,9 mm 2 25,4 mm 22,9 mm -
17169180 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm -
15955760 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm -
15965760 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17281654 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 198759
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa vattenlösliga etiketter kan tvättas bort utan att lämna några rester efter sig.
Den vattenlösliga pappersetiketten är självhäftande och extremt lätt att applicera. Om etiketten utsätts för varmt vatten kommer den att lösas upp helt inom 30 sekunder, utan att skada ytan den applicerades på.
  • Lämnar inga rester
  • Minskar arbete som krävs för att ta bort etiketter
  • Minskar underhåll av filter och avlopp
  • Möjliggör enkel återidentifiering av återanvändbara föremål i en rad branscher
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Papper (B-403)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, lagermärkning
För användning med (utrustning) i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-136-403-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000 etiketter
Form Rektangel
Storlek 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0030 tum
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22,2 mm
Mått (L x B) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38,1 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Alternativt artikelnummer THT-136-403-3