Läs mer
Hanna Instruments™ Lösningar för löst syreelektrolyt
Produktkod. 10643272
Change view
För användning med (utrustning):
HI Galvanic DO-prober
HI Polarographic DO-prober
Förpackningsstorlek:
30ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10643272 HI Polarographic DO-prober 30ml
11534347 HI Galvanic DO-prober Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643272 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI7041S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.23 SEK
    262.16 SEK / 30ml
    Save 52.07 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
För användning med (utrustning) HI Polarographic DO-prober
Typ Upplöst syreelektrolytlösning