Läs mer
Hanna Instruments™ Löst syrgassond med 10m kabel Hanna
Produktkod. 10509120
Change view
Längd (metrisk) kabel:
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10509120 10 m Varje
1 options
Produktkod. 10509120 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI76407/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13896.75 SEK
    5774.35 SEK / Paket med 1
    Save 8122.40 SEK
    58% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026