Läs mer
Hanna Instruments™ DiST™ 3 EC-testare
Specifikationer
Specifikationer
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0 till 1999 mS/cm |
| Upplösning (konduktivitet) | 1μ S/cm |
| Typ | EC-testare |
| Noggrannhet | ±2 % fullskalig |