Läs mer
Hanna Instruments™ DiST™ 5 EC/TDS/Temperaturtestare
Produktkod. 10371032
Change view
Vikt (metrisk):
100 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
10371032 100 g Varje
1 options
Produktkod. 10371032 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI98311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1879.50 SEK
    1597.51 SEK / Paket med 1
    Save 281.99 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
För användning vid EC- och TDS-mätning. Hanna Instruments™ DiST™ 5 EC/TDS/Temperaturtestare är standarden för EC- och TDS-mätning.
  • Vattentät och designad för att flyta
  • Automatisk temperaturkompensation
  • HOLD-knapp för att frysa avläsningar på displayen
  • BEPS varnar användaren för låg batterikapacitet som kan påverka avläsningarna negativt
  • Utbytbar grafitelektrod, justerbart TDS-förhållande,° C eller° F-mätning, Automatisk temperaturkompensation (ATC) med justerbarβ , batterinivåindikator, stabilitetsindikator, automatisk avstängning och automatisk kalibrering.
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±2 % fullskalig
Kompatibla prober HI73311 utbytbar EC/TDS grafitelektrod (ingår)
Kalibrering EC/TDS-kalibrering: Automatisk, enpunkts vid: 1413 μS/cm, 1382ppm (mg/L)
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 3999μ S/cm
Upplösning (konduktivitet) 1μ S/ cm
Temperaturkompensation automatisk, medβ justerbar från 0,0 till 2,4 %/° C
Räckvidd (TDS) 0 till 2000 ppm (mg/L)
Upplösning (TDS) 1 ppm (mg/L)
Noggrannhet (TDS) ±2 % fullskalig
TDS-faktorintervall 0,45 till 1,00
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Mått (L x B x H) 163 x 40 x 26 mm (6,4 x 1,6 x 1,0 tum)
Vikt (metrisk) 100 g
Vikt (engelska) 3,5 oz.
Typ Temperaturtestare
Batterityp 1.5 V (4)
Batteritid Cirka 100 timmar. för kontinuerlig användning, automatisk avstängning efter 8 min. av icke-användning