Läs mer
Distigmine Bromide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Distigmine Bromide |
| CAS | 15876-67-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Distigmine Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H32 N4 O4 . 2 Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, bromide (1:2), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, dibromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), BC 51, Distigmine bromide, Distigmine dibromide, Hexamarium, N,N'-Hexamethylenebis(3-N-methylcarbamoxy-1-methylpyridine)dibromide, Ubretid, Ubritil |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N4O4.2BrH/c1-23-13-9-11-19(17-23)29-21(27)25(3)15-7-5-6-8-16-26(4)22(28)30-20-12-10-14-24(2)18-20;;/h9-14,17-18H,5-8,15-16H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Br-].[Br-].CN(CCCCCCN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1)C(=O)Oc2ccc[n+](C)c2 |
| Visa mer |