Läs mer
Distigminbromid, TRC
Produktkod. 30387376
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30387376 5 mg
1 options
Produktkod. 30387376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4935305MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Distigmine Bromide
CAS 15876-67-2
Molekylformel C22 H32 N4 O4 . 2 Br
Kvantitet 5 mg
Synonym Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, bromide (1:2), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, dibromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), BC 51, Distigmine bromide, Distigmine dibromide, Hexamarium, N,N'-Hexamethylenebis(3-N-methylcarbamoxy-1-methylpyridine)dibromide, Ubretid, Ubritil
InChI formel InChI=1S/C22H32N4O4.2BrH/c1-23-13-9-11-19(17-23)29-21(27)25(3)15-7-5-6-8-16-26(4)22(28)30-20-12-10-14-24(2)18-20;;/h9-14,17-18H,5-8,15-16H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER [Br-].[Br-].CN(CCCCCCN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1)C(=O)Oc2ccc[n+](C)c2
IUPAC-namn (1-metylpyridin-1-ium-3-yl) N-metyl-N-[6-[metyl-(1-metylpyridin-1-ium-3-yl)oxykarbonylamino]hexyl]karbamat; Dibromid
Molekylvikt (g/mol) 576.32
Formel vikt 574.079