Läs mer
Destillationsstandard ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (Nominellt värde: 30-178,6° C), Paragon Scientific™
Produktkod. 16070182
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16070182 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 16070182 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMDIGA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Destillationscertifierade referensmaterial är till för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för destillation enligt ASTM D86. Alternativa testmetoder är IP 123 och ISO 3405
  • Certifierat referensmaterial för destillation
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad via Round Robin
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1203
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Distillation Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: gasoline
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.