Läs mer
Gibco™ Destillerat vatten
Produktkod. 11518886 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5000ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11518886 500 mL 500ml
11508886 100 mL 100ml
10114292 1000 mL 1 L
11528886 10 x 500 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11518886 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15230089
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Destillerat vatten
Gibco™ Destillerat vatten är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens. Finns i många storlekar för att möta dina behov, Gibco™ Destillerat vatten funktioner:
  • Cellkulturkvalitet
  • Beprövad prestanda
  • Användning i cellodling och molekylärbiologiska tillämpningar
    Cellkulturkvalitet
    Gibco™ Destillerat vatten framställs genom destillation och filtrering (μ0,1 m), utan tillsatta ämnen. Vi övervakar vattenkvaliteten på rutin. Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
    Beprövad prestanda Den
    prestanda och konsekvens som förväntas av Gibco™ flytande mediaprodukter är beroende av det vatten av hög kvalitet vi använder i tillverkningen. Detta vatten är också buteljerat som Gibco™ Destillerat vatten.
    Användning i cellodling och molekylärbiologitillämpningar
    Gibco™ Destillerat vatten kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar.
    Produktanvändning Endast
    för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
    Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
    Gibco™ Destillerat vatten tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Destillerat vatten-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15230-170). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Destillerat vatten, 500 ml, flaska(er), membranfiltrerad rening, sterilt, 15 till 30 °C lagringsförhållanden, rumstemperatur/omgivningstemperatur, färre resurser använda/mindre avfall, ISO 13485/cGMP/FDA-certifierad
    Sterilitet Sterila
    Behandling(er) Inte DEPC-behandlad
    Analyscertifikat ISO 13485, cGMP, FDA
    Kvantitet 500 mL