Beskrivning
Gibco™ Destillerat vatten är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens. Finns i många storlekar för att möta dina behov, Gibco™ Destillerat vatten funktioner:
Cellkulturkvalitet
Beprövad prestanda
Användning i cellodling och molekylärbiologiska tillämpningar
Cellkulturkvalitet
Gibco™ Destillerat vatten framställs genom destillation och filtrering (μ0,1 m), utan tillsatta ämnen. Vi övervakar vattenkvaliteten på rutin. Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Beprövad prestanda Den
prestanda och konsekvens som förväntas av Gibco™ flytande mediaprodukter är beroende av det vatten av hög kvalitet vi använder i tillverkningen. Detta vatten är också buteljerat som Gibco™ Destillerat vatten.
Användning i cellodling och molekylärbiologitillämpningar
Gibco™ Destillerat vatten kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar.
Produktanvändning Endast
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Destillerat vatten tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Destillerat vatten-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15230-204). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Cellkulturkvalitet
Gibco™ Destillerat vatten framställs genom destillation och filtrering (μ0,1 m), utan tillsatta ämnen. Vi övervakar vattenkvaliteten på rutin. Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Beprövad prestanda Den
prestanda och konsekvens som förväntas av Gibco™ flytande mediaprodukter är beroende av det vatten av hög kvalitet vi använder i tillverkningen. Detta vatten är också buteljerat som Gibco™ Destillerat vatten.
Användning i cellodling och molekylärbiologitillämpningar
Gibco™ Destillerat vatten kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar.
Produktanvändning Endast
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Destillerat vatten tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Destillerat vatten-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15230-204). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Destillerat vatten, 10 x 500 ml, flaska(er), membranfiltrerad rening, sterilt, 15 till 30 °C lagringsförhållanden, omgivande temperatur, färre resurser använda/mindre avfall, ISO 13485/cGMP/FDA-certifierat, detta vatten buteljeras också som Gibco™ destillerat vatten |
| Sterilitet | Sterila |
| Behandling(er) | Inte DEPC-behandlad |
| Analyscertifikat | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Kvantitet | 10 x 500 mL |