Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringshuvud
Beskrivning
- Uppfyller DIN 12594 standarder
- NS-hylsa och två NS-koner
- Nedåtgående vinkel på 75°
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd |
| Typ | Destilleringshuvud |
| Material | Duran Glas |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12594 |
| Standard konisk fog | NS 14/23 Vertikal, NS 14/23 Sned |
| Modell | Claisen |