Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringshuvud
Produktkod. 11876204
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23 Vertikal, NS 14/23 Sned
NS 19/26 Vertikal, NS 19/26 Sned
NS 24/29 Vertikal, NS 24/29 Sned
NS 29/32 Vertikal, NS 29/32 Sned
Modell:
Claisen
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Modell Förpackningsstorlek
11876204 NS 29/32 Vertikal, NS 29/32 Sned Vanlig Varje
10057630 NS 14/23 Vertikal, NS 14/23 Sned Claisen Varje
11846114 NS 14/23 Vertikal, NS 14/23 Sned Vanlig Varje
11856144 NS 19/26 Vertikal, NS 19/26 Sned Vanlig Varje
10343041 NS 29/32 Vertikal, NS 29/32 Sned Claisen Varje
11836124 NS 24/29 Vertikal, NS 24/29 Sned Vanlig Varje
10171471 NS 19/26 Vertikal, NS 19/26 Sned Claisen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11876204 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05028044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 SEK
    301.48 SEK / Paket med 1
    Save 109.52 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Destilleringshuvud tillverkat av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Uppfyller DIN 12594 standarder
  • NS-hylsa och två NS-koner
  • Nedåtgående vinkel på 75°
Specifikationer
För användning med (applikation) För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
Typ Destilleringshuvud
Material Duran Glas
Certifikat och efterlevnad DIN 12594
Standard konisk fog NS 29/32 Vertikal, NS 29/32 Sned
Modell Vanlig