Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringshuvud
Produktkod. p-8005989
Standard konisk fog:
NS 14/23 Vertikal, NS 14/23 Sned
NS 19/26 Vertikal, NS 19/26 Sned
NS 24/29 Vertikal, NS 24/29 Sned
NS 29/32 Vertikal, NS 29/32 Sned
Modell:
Claisen
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10057630
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05030011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Destilleringshuvud tillverkat av slitstarkt DURAN™ glasrör.
  • Uppfyller DIN 12594 standarder
  • NS-hylsa och två NS-koner
  • Nedåtgående vinkel på 75°
Specifikationer
För användning med (applikation) För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
Typ Destilleringshuvud
Material Duran Glas
Certifikat och efterlevnad DIN 12594
Standard konisk fog NS 14/23 Vertikal, NS 14/23 Sned
Modell Claisen