Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringslänkar
Click to view available options
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
Varje
Description
- Med Liebig kondensor
- Uttag med NS-kon
- Vattenanslutning med glasoliver, med NS-uttag
Spécification
Spécification
| För användning med (applikation) | För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd |
| Typ | Destilleringslänk |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 29/32, GL 14 |
| Längd (metrisk) jacka | 250 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu