Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringslänkar
Produktkod. 10234341
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10234341
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05040003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Destilleringslänkar för anslutning av destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd.
  • Med Liebig kondensor
  • Uttag med NS-kon
  • Vattenanslutning med glasoliver, med NS-uttag
Specifikationer
Typ Destilleringslänk
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 24/29
Längd (metrisk) jacka 300 mm