Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringslänkar
Beskrivning
- Med Liebig kondensor
- Uttag med NS-kon
- Vattenanslutning med glasoliver, med NS-uttag
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Destilleringslänk |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 29/32, NS 29/32 |
| Längd (metrisk) jacka | 350 mm |