Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destilleringslänkar
Produktkod. 10702682
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Längd (metrisk) jacka unitSize
10702682 NS 14/23, NS 14/23 160 mm Varje
10686755 NS 14/23 160 mm Varje
10147044 NS 29/32, GL 14 250 mm Varje
10491865 NS 29/32 250 mm Varje
10548081 NS 14/23, NS 29/32 250 mm Varje
10634271 NS 29/32, NS 14/23 250 mm Varje
10234341 NS 24/29 300 mm Varje
10363181 NS 29/32, NS 29/32 350 mm Varje
10376021 NS 14/23, NS 29/32 350 mm Varje
11816214 NS 29/32 350 mm Varje
10545670 NS 29/32 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10702682 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05053201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 SEK
    785.70 SEK / Paket med 1
    Save 379.30 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Destilleringslänkar för anslutning av destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd.
  • Med Liebig kondensor
  • Uttag med NS-kon
  • Vattenanslutning med glasoliver, med NS-uttag
Specifikationer
För användning med (applikation) För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
Typ Destilleringslänk
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 14/23, NS 14/23
Längd (metrisk) jacka 160 mm