Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Destillering av länkar med Liebig kondensor
Produktkod. 10546823
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10546823 160 mm Varje
11572324 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10546823 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05053211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 SEK
    1257.64 SEK / Paket med 1
    Save 267.36 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Destilleringslänkar med Liebig-kondensor med vakuummottagareadapter och GL-gänga
  • Destillering av länkar med Liebig kondensor
  • Uttag med NS-kon
  • Vattenanslutning med gänga GL 14
  • Vakuummottagare adapter med gänga GL 18
  • Med uttag NS 14/23 för destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 160 mm
Typ Destillering av länkar med Liebig kondensor
Material DURAN™ slang
Kvantitet 1
Standard konisk fog Kon NS 14/23