Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Destilleringslänkar med Liebig kondensor och GL-gänga
Standard konisk fog:
Kon NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Destillering av länkar med Liebig kondensor
- Uttag med NS-kon
- Vattenanslutning med gänga GL14
- Med uttag NS 14/23 för destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Typ | Destillering av länkar med Liebig kondensor |
| Material | DURAN™ slang |
| Kvantitet | 1 |
| Standard konisk fog | Kon NS 14/23 |