Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillera länkar med Liebig-kondensorn och gå till Claisen
Standard konisk fog:
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 29/32, NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd |
| Typ | Destilleringslänk |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 14/23, NS 14/23 |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |