Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillera länkar med Liebig-kondensorn och gå till Claisen
Produktkod. 10040511
Standard konisk fog:
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 29/32, NS 29/32
Längd (metrisk) jacka:
160 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10040511
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05057201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Destilleringslänkar med Liebig kondensor och Head to Claisen gjorda av DURAN™ slang.
Specifikationer
För användning med (applikation) För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
Typ Destilleringslänk
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 14/23, NS 14/23
Längd (metrisk) jacka 160 mm