Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destilleringslänkar med Liebig-kondensor, vakuummottagareadapter och Olive
Produktkod. 10722522
Change view
Längd (metrisk):
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10722522 400 mm Varje
1 options
Produktkod. 10722522 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05053404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 SEK
    1296.29 SEK / Paket med 1
    Save 258.71 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillering av länkar med Liebig kondensor
  • Uttag med NS-kon
  • Vatten- och vakuumanslutning med glasoliver
  • Med uttag NS 14/23
  • För destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 400 mm
Material Duran Glas
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.