Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destillering av länkar med uttag
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Destilleringslänkar utan kondensor
- Med två vertikala NS-koner
- Med uttag
- NS 14/23 för destillationstermometrar med 55 mm inbyggnadslängd
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fog | Kon NS 14/23, Sockel NS 14/23 |