Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destillering av länkar med stänkhuvud
Produktkod. 10244341
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10244341
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05043001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med två vertikala NS-koner och stänkhuvud
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fog NS 14/23