Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destillering av länkar med stänkhuvud
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med två vertikala NS-koner och stänkhuvud
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konisk fog | NS 19/26 |