Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsmottagare Acc. till Anschütz-Thiele, Bent
Standard konisk fog:
Hylsa och kon NS 14/23
Hylsa och kon NS 29/32
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Material:
Duran Glas
Duran PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mottagare med böjd adapter, graderad
- Med NS-hylsa och NS-kon
- vakuumanslutning: gänga GL18
- NS kran med massivt glas eller PTFE plugg
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Böjd adapter, graderad, med NS-hylsa och NS-kon, vakuumanslutning: gänga GL18 |
| Material | Duran PTFE |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Standard konisk fog | Hylsa och kon NS 14/23 |