Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsmottagare Acc. till Anschütz-Thiele, Bent
Produktkod. p-7222625
Standard konisk fog:
Hylsa och kon NS 14/23
Hylsa och kon NS 29/32
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Material:
Duran Glas
Duran PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10579041
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05298004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Mottagare med böjd adapter, graderad
  • Med NS-hylsa och NS-kon
  • vakuumanslutning: gänga GL18
  • NS kran med massivt glas eller PTFE plugg
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Inkluderar Böjd adapter, graderad, med NS-hylsa och NS-kon, vakuumanslutning: gänga GL18
Material Duran Glas
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Standard konisk fog Hylsa och kon NS 29/32