Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsmottagare Acc. till Anschütz Thiele, Rak, med kyljacka
Produktkod. 10683622
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Material:
Duran Glas
Duran Slang, PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10683622
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05305014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Mottagare med rak adapter
  • Med kylmantel, graderad, med hylsa och kon NS 29/32
  • Vakuumanslutning: gänga GL18
  • NS kran med massivt glas eller PTFE plugg
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Material Duran Glas
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Standard konisk fog Hylsa och kon NS 29/32