Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsmottagare Acc. till Anschütz Thiele, Rak, med kyljacka
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Material:
Duran Glas
Duran Slang, PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mottagare med rak adapter
- Med kylmantel, graderad, med hylsa och kon NS 29/32
- Vakuumanslutning: gänga GL18
- NS kran med massivt glas eller PTFE plugg
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Standard konisk fog | Hylsa och kon NS 29/32 |