Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Destilleringsmottagare enligt Bernauer med kolvar
Beskrivning
- Destilleringsmottagare enl. till Bernauer (modifierad)
- Med tre koner NS 14/23 och tre kolvar
- Vakuumanslutning med olivglas
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Duran Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Kvantitet | 1 st |
| Standard konisk fog | Övre Sockel 12/23 NS |