Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Distributionsrör Med Frit
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
För användning med (applikation):
Specifika lätta lösningsmedel
Specifika tunga lösningsmedel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fördelningsrör med fritta (porositet: 0)
- För specifika lätta lösningsmedel
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Duran Glas |
| För användning med (applikation) | Specifika tunga lösningsmedel |