Läs mer
Fisherbrand™ Fördelare med 2 anslutningar (m14x1)
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
Fördelare med injektorspridning på 215 mm
Fördelare med injektorspridning på 225 mm
Fördelare med injektorspridning på 330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fördelare med injektorspridning på 225 mm |
| Produkttyp | Distributör |
| Inkluderar | 2 Anslutningar |