Läs mer
Fisherbrand™ Fördelare med 2 anslutningar (m14x1)
Produktkod. p-7221117 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
Fördelare med injektorspridning på 215 mm
Fördelare med injektorspridning på 225 mm
Fördelare med injektorspridning på 330 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17137804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Distributörer är designade för att ge optimal flexibilitet och anpassa sig till olika laster av gods.
  • Enheten har 2 gängade anslutningar
Specifikationer
Beskrivning Fördelare med injektorspridning på 225 mm
Produkttyp Distributör
Inkluderar 2 Anslutningar