Läs mer
BOLA Distributörer för flaskor
Produktkod. 10797512
Change view
Kvantitet:
2
3
4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
10797512 4
10738252 2
10661512 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10797512 Leverantör BOLA Leverantörsnummer F74510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.25 SEK
    666.80 SEK / Paket med 1
    Save 136.45 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Distributörer för flaskor PTFE/PPS
  • Svart skruvlock gjort av PPS för flaskgänga GL 45.
  • Utan stoppkranar: kropp gjord av PTFE med 2 eller 4 portar med invänd UNF-gänga ¼ . 28 G på övre och nedre sidor.
  • Med avstängningskranar: kropp gjord av PTFE med 2 eller 3 portar med invinda UNF-gänga ¼ . 28 G på övre och nedre sidor och en avstängningskran av FEP för varje port.
  • En eventuell ojämnhet i flaskhalsen justeras med en o-ring bakom en elastisk tätningsläpp, och flaskan stängs ordentligt.
  • Produkten exponeras endast mot distributörens kropp.
  • Fördelarens kropp kan vridas oberoende av skruvlocket.
  • Detta innebär att den helt monterade distributören kan tas bort helt och fästas på en annan flaska utan risk för att röret rubbas.
  • Mycket god kemisk beständighet, för arbetstemperaturer upp till +200 °C.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm
Kvantitet 4